Drukuj
Glicyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
MQ200
G7126-100G G7126-1KG G7126-25KG G7126-500G G7126-5KG G7126-10MG
SIALG7126-100GEA 246 PLN
SIALG7126-100G SIALG7126-1KG SIALG7126-25KG SIALG7126-500G SIALG7126-5KG SIALG7126-10MG
Glicyna, Sigma-Aldrich®
Glicyna
Formuła: NH₂CH₂COOH
MW: 75.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 181
Temp. topnienia: 83
Gęstość: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008131
Numer CAS: 56-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2
Klasyfikacja Merck : 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM