Drukuj
Glicyna ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
24403.298EA 801 PLN
24403.298 24403.367 24403.460
Glicyna ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glicyna
Formuła: NH₂CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 83 °C
Gęstość: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008131
Numer CAS: 56-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2
Klasyfikacja Merck : 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %