Drukuj
Glicyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
33226-1KG 33226-250G 33226-50KG
SIAL33226-1KGEA 646 PLN
SIAL33226-1KG SIAL33226-250G SIAL33226-50KG
Glicyna, Sigma-Aldrich®
Glicyna
Formuła: NH₂CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 83 °C
Gęstość: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008131
Numer CAS: 56-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2
Klasyfikacja Merck : 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM