Drukuj
Glicyna
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
04943-1 04943-2
BMOL04943-1EA 0 PLN
BMOL04943-1 BMOL04943-2
Glicyna
Glicyna
Formuła: NH₂CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 83 °C
Gęstość: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008131
Numer CAS: 56-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2
Klasyfikacja Merck : 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM