Glicyna ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
101194MEA
236
PLN
101194M
101196X
10119CU
10119FA
Glicyna ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Glicyna
Formuła:
NH₂CH₂COOH Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 83 °C Gęstość: 1,64 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008131 Numer CAS: 56-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2 Klasyfikacja Merck : 13,04504 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99,5 % |
IR Spectrum | Passes test |
pH (20°C; 5 %) | 5.9 - 6.3 |
Ignition residue (SO₄) | Max. 0.05 % |
Insolubility in water | Max. 30 ppm |
Ninhydrin-positive substances | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 70 ppm |
NH₄ (Ammonium) | Max. 0.02 % |
SO₄ (Sulphate) | Max. 25 ppm |
Cu (Copper) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 1 ppm |