Drukuj
Glicyna 99,5 Dried, ultrapure_bioreagent Electrophoresis_LC_MolBiology, LC, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
4059-02EA 713 PLN
4059-02 4059-06 4059-00 4059-07
Glicyna 99,5 Dried, ultrapure_bioreagent Electrophoresis_LC_MolBiology, LC, J.T.Baker®
Glicyna
Formuła: NH₂CH₂COOH
MW: 75.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 181
Temp. topnienia: 83
Gęstość: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008131
Numer CAS: 56-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2
Klasyfikacja Merck : 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.5%
Assay (C₂H₅NO₂) (dried basis, by non-aqueous acid- base titration) ≥99.5 %
Homogeneity by TLC Passes Test
Residue after Ignition ≤0.10 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
Readily Carbonizable Substances Passes Test
Absorbance of a 1M Solution - 280 nm ≤0.100
RNase Activity (None Detected) Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
Protease Activity (None Detected) Passes Test
Arsenic (As) ≤3 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤0.003 %