Drukuj
Glicyna
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
A1067.1000 A1067.5000
A1067.1000EA 306 PLN
A1067.1000 A1067.5000
Glicyna
Glicyna
Formuła: NH₂CH₂COOH
MW: 75.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 181
Temp. topnienia: 83
Gęstość: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008131
Numer CAS: 56-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2
Klasyfikacja Merck : 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM