Glicyna ≥99.0%, Proteomics Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
M103-1KGEA
559
PLN
M103-1KG
M103-5KG
Glicyna ≥99.0%, Proteomics Grade
Glicyna
Formuła:
NH₂CH₂COOH MW: 75.07 g/mol Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 83 Gęstość: 1.64 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008131 Numer CAS: 56-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2 Klasyfikacja Merck : 13,04504 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@280 nm (1 M, Water) | 0.10 |
Chloride | 0.01% |
DNase | NONE |
Heavy Metals (as Pb) | <0.002% |
Loss on Drying | 0.2% |
pH (5 %, Water) @25 °C | 5.9 – 6.4 |
Protease | NONE |
Purity | 99.0% |
RNase | NONE |
Solubility (10%, water) | PASS |
Sulphate | 0.05% |
Thin Layer Chromatography (TLC) | ONE SPOT |