Glicyna ≥99% for biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
0167-1KGEA
1690
PLN
0167-1KG
0167-10KG
0167-5KG
0167-12KG
0167-50KG
Glicyna ≥99% for biotechnology
Glicyna
Formuła:
NH₂CH₂COOH MW: 75.07 g/mol Temp. Wrzenia: 181 Temp. topnienia: 83 °C Gęstość: 1.64 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008131 Numer CAS: 56-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2 Klasyfikacja Merck : 13,04504 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@260 nm (1M solution) | ≤0.1 |
Abs.@280 nm (1M solution) | ≤0.1 |
Chloride | ≤0.01% |
DNase | none detected |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.002% |
Loss on Drying | ≤0.2% |
pH (5%, Water) @25 °C | 5.9 - 6.4 |
Protease | none detected |
Purity | ≥99% |
RNase | none detected |
Solubility (10%, Water) | Pass |
Sulphate | ≤0.05% |
Thin Layer Chromatography (TLC) | One Spot |