Drukuj
Glicyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13816.0C A13816.0E A13816.36
A13816.0CEA 3600 PLN
A13816.0C A13816.0E A13816.36
Glicyna ≥99%
Glicyna
Formuła: NH₂CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,595
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008131
Numer CAS: 56-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2
Klasyfikacja Merck : 14,4491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (Non-aqueous acid-base Titration) 98.5%