Glicyna 98,5 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
43497.22
43497.A5
43497.36
43497.22EA
264
PLN
43497.22
43497.A5
43497.36
Glicyna 98,5 ACS
Glicyna
Purity: 98.5+%
CAS No.: 56-40-6
Molecular Formula: NH2CH2CO2H
Formula Weight: 75.07
Physical Form: Crystalline
Density: 1.595
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
pH: 5,97
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 635782
Merck Reference: 14,4491
MDL No.: MFCD00008131
Formuła:
NH₂CH₂COOH MW: 75.07 g/mol Temp. Wrzenia: 181 Temp. topnienia: ∼ 245 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.595 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008131 Numer CAS: 56-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2 Klasyfikacja Merck : 14,4491 |