Glicyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36435.30
36435.A1
36435.30EA
351
PLN
36435.30
36435.A1
Glicyna ≥99%
Glicyna
Purity: 99.5+%
CAS No.: 56-40-6
Molecular Formula: H2NCH2CO2H
Formula Weight: 75.07
Physical Form: Powder
Density: 1.595
pH: 5,97
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 635782
Merck Reference: 14,4491
MDL No.: MFCD00008131
Formuła:
NH₂CH₂COOH Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,595 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008131 Numer CAS: 56-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2 Klasyfikacja Merck : 14,4491 |