Drukuj
Glicyna 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
220910010 220911000 220912500 220910050 220910250
ACRO220910010EA 603 PLN
ACRO220910010 ACRO220911000 ACRO220912500 ACRO220910050 ACRO220910250
Glicyna 99+% for analysis
Glicyna
Formuła: NH₂CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 240 °C
Gęstość: 1,595 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008131
Numer CAS: 56-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2
Klasyfikacja Merck : 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 2 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤40 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Hydrolyzable substance Clear solution
Residual solvents Meets the requirements