Glicyna 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
120070010
120070050
120072500
120070250
ACRO120070010EA
585
PLN
ACRO120070010
ACRO120070050
ACRO120072500
ACRO120070250
Glicyna 98%, extra pure
Glicyna
Formuła:
NH₂CH₂COOH Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 240 °C Gęstość: 1,595 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008131 Numer CAS: 56-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2 Klasyfikacja Merck : 13,04504 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
pH | 5.5 to 6.5 (5 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |