Drukuj
kwas ε-aminokapronowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2504-25G A2504-100G A2504-1KG A2504-500G A2504-5KG
SIALA2504-25GEA 0 PLN
SIALA2504-25G SIALA2504-100G SIALA2504-1KG SIALA2504-500G SIALA2504-5KG
kwas ε-aminokapronowy, Sigma-Aldrich®
kwas ε-aminokapronowy
Formuła: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 257
Temp. topnienia: 127
Temp. Zapłonu: 207
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008238
Numer CAS: 60-32-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-469-3
Klasyfikacja Merck : 13,00431