Drukuj
kwas ε-aminokapronowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
07260-100G 07260-1KG 07260-500G
SIAL07260-100GEA 295 PLN
SIAL07260-100G SIAL07260-1KG SIAL07260-500G
kwas ε-aminokapronowy, Sigma-Aldrich®
kwas ε-aminokapronowy
Formuła: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 257
Temp. topnienia: 127
Temp. Zapłonu: 207
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008238
Numer CAS: 60-32-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-469-3
Klasyfikacja Merck : 13,00431