Drukuj
kwas ε-aminokapronowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
8.00145.0005EA 116 PLN
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
kwas ε-aminokapronowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas ε-aminokapronowy
Formuła: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 257
Temp. topnienia: 127
Temp. Zapłonu: 207
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008238
Numer CAS: 60-32-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-469-3
Klasyfikacja Merck : 13,00431
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 800 g/l (20 °C)
Molar Mass 131.17 g/mol
Flash Point 207 - 209 °C
pH 7.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)