kwas ε-aminokapronowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14719.0E
A14719.22
A14719.36
A14719.0EEA
3200
PLN
A14719.0E
A14719.22
A14719.36
kwas ε-aminokapronowy 99%
kwas ε-aminokapronowy
Purity: 99%
CAS No.: 60-32-2
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: 210-212°
Beilstein Reference: 906872
Merck Reference: 14,432
MDL No.: MFCD00008238
Formuła:
C₆H₁₃NO₂ Temp. Wrzenia: 257 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 210…212 °C Temp. Zapłonu: 207 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008238 Numer CAS: 60-32-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-469-3 Klasyfikacja Merck : 14,432 |