Drukuj
kwas ε-aminokapronowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
103301000 103305000 103300025 103300100
ACRO103301000EA 452 PLN
ACRO103301000 ACRO103305000 ACRO103300025 ACRO103300100
kwas ε-aminokapronowy 99+%
kwas ε-aminokapronowy
Formuła: C₆H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 257 °C (1013 hPa)
Temp. Zapłonu: 207 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008238
Numer CAS: 60-32-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-469-3
Klasyfikacja Merck : 13,00431
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C (Dec)
Solubility (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 ≥99.0 %