Drukuj
Kwas 5-aminowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: H-5-Ava-OH, 5-Aminopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
123188-25G 123188-5G
SIAL123188-25GEA 992 PLN
SIAL123188-25G SIAL123188-5G
Kwas 5-aminowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 5-aminowalerianowy
Formuła: C₅H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 248 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 157…158 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008232
Numer CAS: 660-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-544-5