Drukuj
Kwas 5-aminowalerianowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-5-Ava-OH, 5-Aminopentanoic acid
153910050 153910250
ACRO153910050EA 279 PLN
ACRO153910050 ACRO153910250
Kwas 5-aminowalerianowy 97%
Kwas 5-aminowalerianowy
Formuła: C₅H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 248 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 158…161 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008232
Numer CAS: 660-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-544-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %