Drukuj
Kwas 4-aminomasłowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: GABA, γ-Aminobutyric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2129-100G A2129-10G A2129-1KG A2129-25G A2129-500G
SIALA2129-100GEA 356 PLN
SIALA2129-100G SIALA2129-10G SIALA2129-1KG SIALA2129-25G SIALA2129-500G
Kwas 4-aminomasłowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-aminomasłowy
Formuła: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 248
Temp. topnienia: 202
Gęstość: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008226
Numer CAS: 56-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-258-6
Klasyfikacja Merck : 13,00429