Drukuj
Kwas 4-aminomasłowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: GABA, γ-Aminobutyric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00302.0100 8.00302.9025
8.00302.0100EA 209 PLN
8.00302.0100 8.00302.9025
Kwas 4-aminomasłowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-aminomasłowy
Formuła: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 248
Temp. topnienia: 202
Gęstość: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008226
Numer CAS: 56-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-258-6
Klasyfikacja Merck : 13,00429
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 200 - 202 °C
Molar Mass 103.12 g/mol