Drukuj
Kwas 4-aminomasłowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: GABA, γ-Aminobutyric acid
103280250 103281000 103285000 103280025
ACRO103280250EA 130 PLN
ACRO103280250 ACRO103281000 ACRO103285000 ACRO103280025
Kwas 4-aminomasłowy 99+%
Kwas 4-aminomasłowy
Formuła: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 248
Temp. topnienia: 197…204 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008226
Numer CAS: 56-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-258-6
Klasyfikacja Merck : 13,00429
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On anhydrous substance)
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm