Drukuj
Kwas 12-aminolaurynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 12-Aminolauric Acid, 12-Aminododecylic acid, 12-Aminododecanoic acid, 12-Aminododecanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
159247-25G 159247-5G
SIAL159247-25GEA 600 PLN
SIAL159247-25G SIAL159247-5G
Kwas 12-aminolaurynowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 12-aminolaurynowy
Formuła: C₁₂H₂₅NO₂
Temp. Wrzenia: 343 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 183 °C
Numer MDL: MFCD00008153
Numer CAS: 693-57-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-754-7