Drukuj
Octan kobaltu(II), anhydrous 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cobaltous acetate, Cobalt acetate, Acetic acid cobalt (II) salt, Cobalt diacetate
B23218.18 B23218.30
B23218.18EA 525 PLN
B23218.18 B23218.30
Octan kobaltu(II), anhydrous 98+%
Octan kobaltu(II)
Purity: 98+% CAS No.: 71-48-7 Molecular Formula: C4H6CoO4 Formula Weight: 177.02 Odour: Odourless Melting Point: 298° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008689
Formuła: C₄H₆CoO₄
MW: 177.02 g/mol
Temp. topnienia: 298 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.7755 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008689
Numer CAS: 71-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-755-8
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 14,2433