Octan kobaltu(II) Co ≥ 32%, bezwodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
23138.14
23138.22
23138.14EA
1130
PLN
23138.14
23138.22
Octan kobaltu(II) Co ≥ 32%, bezwodny
Octan kobaltu(II)
CAS No.: 71-48-7
Molecular Formula: C4H6CoO4
Formula Weight: 177.02
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 298° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,2433
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008689
Formuła:
C₄H₆CoO₄ Gęstość: 1,7755 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008689 Numer CAS: 71-48-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-755-8 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2433 |