Octan manganu(II), bezwodny 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23708.0B
B23708.18
B23708.30
B23708.0BEA
3480
PLN
B23708.0B
B23708.18
B23708.30
Octan manganu(II), bezwodny 98+%
Octan manganu(II)
Purity: 98+%
CAS No.: 638-38-0
Molecular Formula: C4H6MnO4
Formula Weight: 173.03
Merck Reference: 14,5724
MDL No.: MFCD00013039
Formuła:
(H₃CCOO)₂Mn Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013039 Numer CAS: 638-38-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-334-3 Klasyfikacja Merck : 14,5724 |