Drukuj
Octan manganu(II), anhydrous 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetic acid manganese (II) salt, Manganese diacetate
389140050 389140250 389141000
ACRO389140050EA 177 PLN
ACRO389140050 ACRO389140250 ACRO389141000
Octan manganu(II), anhydrous 98+%
Octan manganu(II)
Formuła: (H₃CCOO)₂Mn
MW: 173.03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013039
Numer CAS: 638-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-334-3
Klasyfikacja Merck : 12,05763
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.0 %