Drukuj
stearynian cynku, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
307564-1KG 307564-25G 307564-3KG
SIAL307564-1KGEA 266 PLN
SIAL307564-1KG SIAL307564-25G SIAL307564-3KG
stearynian cynku, Sigma-Aldrich®
stearynian cynku
Formuła: C₃₆H₇₀O₄Zn
Temp. topnienia: 140 °C
Gęstość: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 276 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013031
Numer CAS: 557-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-151-9
Klasyfikacja Merck : 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM