stearynian cynku (12,5 - 14% ZnO)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
33238.A1
33238.A7
33238.30
33238.18
33238.A1EA
447
PLN
33238.A1
33238.A7
33238.30
33238.18
stearynian cynku (12,5 - 14% ZnO)
stearynian cynku
CAS No.: 557-05-1
Molecular Formula: Zn[CH3(CH2)16CO2]2
Formula Weight: 632.48
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 130°
MDL No.: MFCD00013031
Formuła:
C₃₆H₇₀O₄Zn Temp. topnienia: 130 °C Gęstość: 1,095 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 276 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013031 Numer CAS: 557-05-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-151-9 Klasyfikacja Merck : 14,10158 |