Drukuj
stearynian cynku
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Stearic acid zinc salt, Zinc(II) stearate
263780010 263780050 263780200
ACRO263780010EA 199 PLN
ACRO263780010 ACRO263780050 ACRO263780200
stearynian cynku
stearynian cynku
Formuła: C₃₆H₇₀O₄Zn
MW: 632.34 g/mol
Temp. topnienia: 118…128 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013031
Numer CAS: 557-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-151-9
Klasyfikacja Merck : 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 12.5 to 14.0 % (ZnO)