Octan cynku, bezwodny ≥99.98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
35792.09
35792.18
35792.09EA
605
PLN
35792.09
35792.18
Octan cynku, bezwodny ≥99.98% (metals basis)
Octan cynku
Purity: 99.98%
CAS No.: 557-34-6
Molecular Formula: C4H6O4Zn
Formula Weight: 183.47
Physical Form: Granular
Density: 1.84
Appearance: White
Melting Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,10128
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012454
Formuła:
C₄H₆O₄Zn Temp. Wrzenia: 908 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,84 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012454 Numer CAS: 557-34-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-170-2 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,10128 |