Drukuj
Octan cynku 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
370080250 370081000
ACRO370080250EA 650 PLN
ACRO370080250 ACRO370081000
Octan cynku 99%, pure
Octan cynku
Formuła: C₄H₆O₄Zn
MW: 183.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 83…86 °C
Gęstość: 1.735
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012454
Numer CAS: 557-34-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-170-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10256
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %