Drukuj
octan rtęci (II) ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04410.0050 1.04410.0250 1.04410.5000
1.04410.0050EA 540 PLN
1.04410.0050 1.04410.0250 1.04410.5000
octan rtęci (II) ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny, Supelco®
octan rtęci (II)
Formuła: (H₃CCOO)₂Hg
Temp. topnienia: 178…180 °C
Gęstość: 3,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012165
Numer CAS: 1600-27-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-491-1
Jednostka: 1629
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05898
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 178 - 180 °C (decomposition)
Molar Mass 318.68 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 3.27 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials