octan rtęci (II) ≥98.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Mercury diacetate, Mercuric acetate, Acetic acid mercury (II) salt
12273.18
12273.30
12273.18EA
368
PLN
12273.18
12273.30
octan rtęci (II) ≥98.0% ACS
octan rtęci (II)
Purity: 98.0% min
CAS No.: 1600-27-7
Molecular Formula: C4H6HgO4
Formula Weight: 318.68
Physical Form: Crystalline
Density: 3.28
Appearance: White
Odour: Weak
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 3563831
Merck Reference: 14,5873
UN No.: 1629
MDL No.: MFCD00012165
Formuła:
(H₃CCOO)₂Hg Temp. topnienia: 179…182 °C Gęstość: 3,28 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012165 Numer CAS: 1600-27-7 Numer WE (dawny EINECS): 216-491-1 Jednostka: 1629 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,5873 |