Drukuj
octan rtęci (II) 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
255650050 255651000 255650010
ACRO255650050EA 233 PLN
ACRO255650050 ACRO255651000 ACRO255650010
octan rtęci (II) 99+%
octan rtęci (II)
Formuła: (H₃CCOO)₂Hg
Temp. topnienia: 179…182 °C
Gęstość: 3,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012165
Numer CAS: 1600-27-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-491-1
Jednostka: 1629
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05898
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.02 % (substances not reducible with formic acid)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤4000 ppm