Drukuj
octan rtęci (II) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
175021000 175025000 175020025 175020050
ACRO175021000EA 414 PLN
ACRO175021000 ACRO175025000 ACRO175020025 ACRO175020050
octan rtęci (II) 98%
octan rtęci (II)
Formuła: (H₃CCOO)₂Hg
Temp. topnienia: 179…182 °C
Gęstość: 3,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012165
Numer CAS: 1600-27-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-491-1
Jednostka: 1629
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05898
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤8000 ppm