Drukuj
octan srebra (I), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
204374-10G 204374-50G
SIAL204374-10GEA 816 PLN
SIAL204374-10G SIAL204374-50G
octan srebra (I), Sigma-Aldrich®
octan srebra (I)
Formuła: C₂H₃AgO₂
Temp. topnienia: 2000 °C
Gęstość: 3,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012446
Numer CAS: 563-63-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-254-9
Klasyfikacja Merck : 12,08648