Drukuj
octan srebra (I) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
8.01504.0005EA 347 PLN
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
octan srebra (I) for synthesis, Sigma-Aldrich®
octan srebra (I)
Formuła: C₂H₃AgO₂
Temp. topnienia: 2000 °C
Gęstość: 3,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012446
Numer CAS: 563-63-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-254-9
Jednostka: 1759
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,08648
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 10.2 g/l (20 °C)
Molar Mass 166.91 g/mol
Density 3.26 g/cm3 (20 °C)