octan srebra (I), anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
11660.14
11660.22
11660.A1
11660.14EA
1240
PLN
11660.14
11660.22
11660.A1
octan srebra (I), anhydrous 99%
octan srebra (I)
Purity: 99%
CAS No.: 563-63-3
Molecular Formula: C2H3AgO2
Formula Weight: 166.92
Physical Form: Crystalline
Density: 3.26
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in dilute HNO3. Water solubility increases with temperature
Merck Reference: 14,8505
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012446
Formuła:
C₂H₃AgO₂ Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 3,26 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012446 Numer CAS: 563-63-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-254-9 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,8505 |