Drukuj
octan srebra (I) 99%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
202390250 202391000 202395000
ACRO202390250EA 1220 PLN
ACRO202390250 ACRO202391000 ACRO202395000
octan srebra (I) 99%, czysty
octan srebra (I)
Formuła: C₂H₃AgO₂
Temp. topnienia: 2000 °C
Gęstość: 3,25 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012446
Numer CAS: 563-63-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-254-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,08648
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %