Drukuj
Octan miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
517453-25G 517453-5G
SIAL517453-25GEA 1880 PLN
SIAL517453-25G SIAL517453-5G
Octan miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Octan miedzi(II)
Formuła: CuCH₃CO₂
Temp. Wrzenia: 240 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 115 °C
Gęstość: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008690
Numer CAS: 142-71-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-553-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,02690