Octan miedzi(II), anhydrous
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
19417.14
19417.22
19417.36
19417.14EA
866
PLN
19417.14
19417.22
19417.36
Octan miedzi(II), anhydrous
Octan miedzi(II)
CAS No.: 142-71-2
Molecular Formula: Cu(OOCCH3)2
Formula Weight: 181.63
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008690
Formuła:
CuCH₃CO₂ MW: 181.64 g/mol Temp. Wrzenia: 240 Temp. topnienia: 115 Gęstość: 1.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008690 Numer CAS: 142-71-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-553-3 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,2624 |