Drukuj
Octan miedzi(II), anhydrous 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
405370500 405370010 405372500
ACRO405370500EA 931 PLN
ACRO405370500 ACRO405370010 ACRO405372500
Octan miedzi(II), anhydrous 99%, pure
Octan miedzi(II)
Formuła: CuCH₃CO₂
MW: 181.64 g/mol
Temp. Wrzenia: 240
Temp. topnienia: 115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008690
Numer CAS: 142-71-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-553-3
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,02690
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %