Drukuj
sól sodowa laurylosarkozyny for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lauroylsarcosine sodium, Sarkosyl, Sodium lauroyl sarcosine, Sodium N-lauroylsarcosinate, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14715.0100 8.14715.0500
8.14715.0100EA 142 PLN
8.14715.0100 8.14715.0500
sól sodowa laurylosarkozyny for synthesis, Sigma-Aldrich®
sól sodowa laurylosarkozyny
Formuła: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
MW: 293.38 g/mol
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temp. Zapłonu: >150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042728
Numer CAS: 137-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-281-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,04379
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 45 - 47 °C
Molar Mass 293.38 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Flash Point 150 °C
pH 8 (30 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Sarcosyl, Sodium lauroylsarcosinate
Hill Formula C15H28NNaO3
Chemical Formula CH3-(CH2)10-CO-N(CH3)-CH2-COONa