Trioctan antymonu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
87657.22
87657.36
87657.09
87657.A3
87657.22EA
387
PLN
87657.22
87657.36
87657.09
87657.A3
Trioctan antymonu ≥97%
Trioctan antymonu
Purity: 97%
CAS No.: 6923-52-0
Molecular Formula: Sb(OOCCH3)3
Formula Weight: 298.88
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Decomposes in water
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00014974
Formuła:
(H₃CCOO)₃Sb Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014974 Numer CAS: 6923-52-0 Numer WE (dawny EINECS): 230-043-2 Jednostka: 1549 ADR: 6.1,III |