mrówczan amonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 540-69-2
Molecular Formula: CH5NO2
Formula Weight: 63.06
Physical Form: Crystalline
Density: 1.28
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: ca 116°
Beilstein Reference: 3625095
Merck Reference: 14,523
MDL No.: MFCD00013103
Formuła:
HCO₂NH₄ Temp. topnienia: ∼116 °C Gęstość: 1,28 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013103 Numer CAS: 540-69-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-753-9 Klasyfikacja Merck : 14,523 |