Drukuj
mrówczan amonu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Formic acid ammonium salt
401150010 401152500 401150050
ACRO401150010EA 426 PLN
ACRO401150010 ACRO401152500 ACRO401150050
mrówczan amonu 99%
mrówczan amonu
Formuła: HCO₂NH₄
MW: 63.06 g/mol
Temp. topnienia: 115…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013103
Numer CAS: 540-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-753-9
Klasyfikacja Merck : 13,00525
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %