Drukuj
mrówczan amonu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
168610010 168615000 168610051
ACRO168610010EA 384 PLN
ACRO168610010 ACRO168615000 ACRO168610051
mrówczan amonu 97%
mrówczan amonu
Formuła: HCO₂NH₄
Temp. topnienia: 115…120 °C
Gęstość: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013103
Numer CAS: 540-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-753-9
Klasyfikacja Merck : 13,00525
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
HPLC ≥94.0 %